Tisk…
Dicyclohexylchlorophosphine ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
33571.03EA 2410 CZK
33571.03 33571.06
Dicyclohexylchlorophosphine ≥98%
Dicyclohexylchlorophosphine
Vzorec: C₁₂H₂₂ClP
MW: 232,73 g/mol
Bod varu: 97 °C (0,1 mmHg)
Hustota: 1,054
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014294
CAS číslo: 16523-54-9
UN: 3265
ADR: 8,II