Tisk…
Tricyclohexylphosphine oxide
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
30387.03EA 1850 CZK
30387.03 30387.14 30387.06
Tricyclohexylphosphine oxide
Tricyclohexylphosphine oxide
Vzorec: C₁₈H₃₃OP
Bod tání: 155…157 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014298
CAS číslo: 13689-19-5
UN: 3464
ADR: 6.1,III