Tisk…
Tricaine methanesulphonate, Supelco®
Dodavatel: Merck
A5040-25GEA 3430 CZK
A5040-25G A5040-250G A5040-100G
Tricaine methanesulphonate, Supelco®
Tricaine methanesulphonate
Vzorec: C₁₀H₁₅NO₅S
MW: 261,29 g/mol
MDL Number: MFCD00013176
CAS číslo: 886-86-2
EINECS: 212-956-8