Tisk…
Phenylphosphinic acid ≥99%
Dodavatel: Acros Organics
Nebezpečí
ACRO130780050EA 537 CZK
ACRO130780050
Phenylphosphinic acid ≥99%
Phenylphosphinic acid
Vzorec: C₆H₇O₂P
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002131
CAS číslo: 1779-48-2
EINECS: 217-217-3
UN: 3261
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 82°C to 87°C
Titration with NaOH ≥98.5 %