Chlorobis(4-fluorophenyl)phosphine ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
H26953.03EA
10330
CZK
H26953.03
H26953.06
H26953.MD
Chlorobis(4-fluorophenyl)phosphine ≥98%
Chlorobis(4-fluorophenyl)phosphine
Vzorec:
C₁₂H₈ClF₂P MW: 256,62 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04972302 CAS číslo: 23039-97-6 UN: 3265 ADR: 8,II |