Tisk…
Chlorobis(2-methoxyphenyl)phosphine ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
H25894.06EA 16890 CZK
H25894.06 H25894.03
Chlorobis(2-methoxyphenyl)phosphine ≥98%
Chlorobis(2-methoxyphenyl)phosphine
Vzorec: C₁₄H₁₄ClO₂P
MW: 280,69
Bod tání: 111…114 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08064037
CAS číslo: 263369-88-6
EINECS: 000-000-0
UN: 3261
ADR: 8,II