Tisk…
Chlorobis(2-methoxyphenyl)phosphine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIAL710334-1GEA 0 CZK
SIAL710334-1G
Chlorobis(2-methoxyphenyl)phosphine, Sigma-Aldrich®
Chlorobis(2-methoxyphenyl)phosphine
Vzorec: C₁₄H₁₄ClO₂P
MW: 280,69
MDL Number: MFCD08064037
CAS číslo: 263369-88-6
UN: 3261
ADR: 8,II