Tisk…
Chlorobis(3,5-dimethyl-4-methoxyphenyl)phosphine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL695130-100MGEA 0 CZK
SIAL695130-100MG SIAL695130-500MG
Chlorobis(3,5-dimethyl-4-methoxyphenyl)phosphine, Sigma-Aldrich®
Chlorobis(3,5-dimethyl-4-methoxyphenyl)phosphine
Vzorec: C₁₈H₂₂ClO₂P
MDL Number: MFCD01630810
CAS číslo: 136802-85-2