Chlorobis(4-methoxyphenyl)phosphine ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
H25887.03EA
4230
CZK
H25887.03
H25887.06
Chlorobis(4-methoxyphenyl)phosphine ≥98%
Chlorobis(4-methoxyphenyl)phosphine
Vzorec:
C₁₄H₁₄ClO₂P MW: 280,69 g/mol Bod varu: 140 °C (1,5 mmHg) Bod tání: 61…64 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04972301 CAS číslo: 13685-30-8 UN: 3261 ADR: 8,II |