Tisk…
Chlorobis(4-methoxyphenyl)phosphine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Sigma-Aldrich
SAFA698474-250MGEA 0 CZK
SAFA698474-250MG
Chlorobis(4-methoxyphenyl)phosphine, Sigma-Aldrich®
Chlorobis(4-methoxyphenyl)phosphine
Vzorec: C₁₄H₁₄ClO₂P
MDL Number: MFCD04972301
CAS číslo: 13685-30-8
UN: 3261
ADR: 8,II