Tisk…
Chlorobis(4-methoxyphenyl)phosphine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIAL710377-2GEA 0 CZK
SIAL710377-2G
Chlorobis(4-methoxyphenyl)phosphine, Sigma-Aldrich®
Chlorobis(4-methoxyphenyl)phosphine
Vzorec: C₁₄H₁₄ClO₂P
MW: 280,69 g/mol
MDL Number: MFCD04972301
CAS číslo: 13685-30-8
UN: 3261
ADR: 8,II