Diphenylphosphine oxide ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
B21101.03EA
2280
CZK
B21101.03
B21101.14
B21101.06
Diphenylphosphine oxide ≥97%
Diphenylphosphine oxide
Vzorec:
C₁₂H₁₁OP MW: 202,20 g/mol Bod tání: 51…56 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002079 CAS číslo: 4559-70-0 |