Tisk…
Diphenylphosphine oxide ≥98.0% (by GC)
TCIAD2826-25GEA 8360 CZK
TCIAD2826-25G TCIAD2826-5G
Diphenylphosphine oxide ≥98.0% (by GC)
Diphenylphosphine oxide
Vzorec: C₁₂H₁₁OP
MDL Number: MFCD00002079
CAS číslo: 4559-70-0
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/99/87/28979987.jpg
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %