Tisk…
Bis(2-methoxyphenyl)phosphine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIAL710466-250MGEA 3290 CZK
SIAL710466-250MG
Bis(2-methoxyphenyl)phosphine, Sigma-Aldrich®
Bis(2-methoxyphenyl)phosphine
Vzorec: C₁₄H₁₅O₂P
MDL Number: MFCD08064038
CAS číslo: 10177-79-4