Tisk…
Methyl-5-chloropyrazine-2-carboxylate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIAL688584-5GEA 0 CZK
SIAL688584-5G
Methyl-5-chloropyrazine-2-carboxylate, Sigma-Aldrich®
Methyl-5-chloropyrazine-2-carboxylate
Vzorec: C₆H₅ClN₂O₂
MW: 172,57
MDL Number: MFCD01632102
CAS číslo: 33332-25-1