Tisk…
Methyl-2-pyrazinecarboxylate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Sigma-Aldrich
SAFA519677-5GEA 0 CZK
SAFA519677-5G
Methyl-2-pyrazinecarboxylate, Sigma-Aldrich®
Methyl-2-pyrazinecarboxylate
Vzorec: C₆H₆N₂O₂
MDL Number: MFCD00014611
CAS číslo: 6164-79-0
EINECS: 228-198-6