Tisk…
Methyl-2-pyrazinecarboxylate ≥98.0% (by GC)
Varování
TCIAM2015-5GEA 2310 CZK
TCIAM2015-5G TCIAM2015-25G
Methyl-2-pyrazinecarboxylate ≥98.0% (by GC)
Methyl-2-pyrazinecarboxylate
Vzorec: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,13 g/mol
Bod varu: 104°C
MDL Number: MFCD00014611
CAS číslo: 6164-79-0
EINECS: 228-198-6
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/79/52/28987952.jpg
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C