Tisk…
Methyl-3-aminopyrazine-2-carboxylate ≥99%
Dodavatel: Alfa Aesar
Varování
H29172.03EA 1280 CZK
H29172.03
Methyl-3-aminopyrazine-2-carboxylate ≥99%
Methyl-3-aminopyrazine-2-carboxylate
Vzorec: C₆H₇N₃O₂
MW: 153,14
Bod tání: 171…174 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010097
CAS číslo: 16298-03-6
EINECS: 240-387-5