Tisk…
Methyl-3-aminopyrazine-2-carboxylate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Sigma-Aldrich
SAFA276154-1GEA 0 CZK
SAFA276154-1G SAFA276154-10G
Methyl-3-aminopyrazine-2-carboxylate, Sigma-Aldrich®
Methyl-3-aminopyrazine-2-carboxylate
Vzorec: C₆H₇N₃O₂
MW: 153,14
MDL Number: MFCD00010097
CAS číslo: 16298-03-6
EINECS: 240-387-5