Tisk…
Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
ACRO103310050EA 1620 CZK
ACRO103310050
Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate 99%
Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
Vzorec: C₆H₉N₃O₂
MW: 155,16
Bod tání: 103…107 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005238
CAS číslo: 6994-25-8
EINECS: 230-262-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 107 °C
HPLC ≥98.5 %