Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
A10882.06EA
1960
CZK
A10882.06
A10882.22
A10882.14
Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate 99%
Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
Vzorec:
C₆H₉N₃O₂ MW: 155,16 Bod tání: 104…107 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005238 CAS číslo: 6994-25-8 EINECS: 230-262-3 |