Tisk…
Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
Dodavatel: Molekula
MOLE52361395-5GEA 0 CZK
MOLE52361395-5G
Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
Vzorec: C₆H₉N₃O₂
MW: 155,16
MDL Number: MFCD00005238
CAS číslo: 6994-25-8
EINECS: 230-262-3