Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIALA45009-5GEA
0
CZK
SIALA45009-5G
Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate, Sigma-Aldrich®
Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
Vzorec:
C₆H₉N₃O₂ MW: 155,16 g/mol |
MDL Number:
MFCD00005238 CAS číslo: 6994-25-8 EINECS: 230-262-3 |