Tisk…
Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIALA45009-5GEA 0 CZK
SIALA45009-5G
Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate, Sigma-Aldrich®
Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
Vzorec: C₆H₉N₃O₂
MW: 155,16 g/mol
MDL Number: MFCD00005238
CAS číslo: 6994-25-8
EINECS: 230-262-3