Tisk…
1H-Pyrazole-3-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Sigma-Aldrich
SAFA707384-1GEA 0 CZK
SAFA707384-1G
1H-Pyrazole-3-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
1H-Pyrazole-3-carboxylic acid
Vzorec: C₄H₄N₂O₂
MDL Number: MFCD00077436
CAS číslo: 1621-91-6