Tisk…
1H-Pyrazole-4-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIAL300713-500MGEA 6410 CZK
SIAL300713-500MG
1H-Pyrazole-4-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
1H-Pyrazole-4-carboxylic acid
Vzorec: C₄H₄N₂O₂
MW: 112,09 g/mol
MDL Number: MFCD00011558
CAS číslo: 37718-11-9
EINECS: 253-641-5