3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
B23751.06EA
6730
CZK
B23751.06
B23751.01
B23751.03
3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 95%
3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Vzorec:
C₄H₅N₃O₂ MW: 127,10 Bod tání: ∼ 125 °C (rozkl.) |
MDL Number:
MFCD00005239 CAS číslo: 41680-34-6 EINECS: 255-493-7 |