4-Iodo-1H-pyrazole ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
H56369.14EA
11980
CZK
H56369.14
H56369.03
H56369.06
4-Iodo-1H-pyrazole ≥99%
4-Iodo-1H-pyrazole
Vzorec:
C₃H₃IN₂ MW: 193,97 g/mol Bod tání: 108…110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005244 CAS číslo: 3469-69-0 EINECS: 222-434-1 |