Tisk…
4-Iodo-1H-pyrazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL213993-10GEA 8000 CZK
SIAL213993-10G
4-Iodo-1H-pyrazole, Sigma-Aldrich®
4-Iodo-1H-pyrazole
Vzorec: C₃H₃IN₂
MW: 193,97 g/mol
MDL Number: MFCD00005244
CAS číslo: 3469-69-0
EINECS: 222-434-1