Tisk…
3-Amino-5-hydroxy-1H-pyrazole 98%
Dodavatel: Alfa Aesar
Varování
A11412.06EA 982 CZK
A11412.06 A11412.22 A11412.14
3-Amino-5-hydroxy-1H-pyrazole 98%
3-Amino-5-hydroxy-1H-pyrazole
Vzorec: C₃H₅N₃O
Bod tání: ∼ 210 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00022384
CAS číslo: 6126-22-3
EINECS: 228-095-6