3-Amino-5-hydroxy-1H-pyrazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL331449-5GEA
905
CZK
SIAL331449-5G
SIAL331449-25G
3-Amino-5-hydroxy-1H-pyrazole, Sigma-Aldrich®
3-Amino-5-hydroxy-1H-pyrazole
Vzorec:
C₃H₅N₃O MW: 99,09 g/mol |
MDL Number:
MFCD00022384 CAS číslo: 6126-22-3 EINECS: 228-095-6 |