Tisk…
4-Methyl-1H-pyrazole hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALM1387-100MGEA 0 CZK
SIALM1387-100MG SIALM1387-1G SIALM1387-500MG
4-Methyl-1H-pyrazole hydrochloride, Sigma-Aldrich®
4-Methyl-1H-pyrazole hydrochloride
Vzorec: C₄H₇ClN₂
MDL Number: MFCD00012707
CAS číslo: 56010-88-9