Tisk…
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-1-carboxamide ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
A14523.09EA 732 CZK
A14523.09
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-1-carboxamide ≥98%
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-1-carboxamide
Vzorec: C₆H₉N₃O
MW: 139,16
Bod tání: 112…114 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003126
CAS číslo: 934-48-5
EINECS: 213-283-2