Tisk…
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-1-methanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL331457-25GEA 0 CZK
SIAL331457-25G
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-1-methanol, Sigma-Aldrich®
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-1-methanol
Vzorec: C₆H₁₀N₂O
MDL Number: MFCD00020738
CAS číslo: 85264-33-1
EINECS: 286-553-0