Tisk…
3-Amino-5-phenyl-1H-pyrazole ≥98%
Dodavatel: Acros Organics
Varování
ACRO368020050EA 5850 CZK
ACRO368020050 ACRO368020010
3-Amino-5-phenyl-1H-pyrazole ≥98%
3-Amino-5-phenyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₉H₉N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00191749
CAS číslo: 1572-10-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 124°C to 129°C
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %