Tisk…
3-Amino-5-phenyl-1H-pyrazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Sigma-Aldrich
SAFA393797-1GEA 0 CZK
SAFA393797-1G SAFA393797-5G
3-Amino-5-phenyl-1H-pyrazole, Sigma-Aldrich®
3-Amino-5-phenyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₉H₉N₃
MW: 159,19
MDL Number: MFCD00191749
CAS číslo: 1572-10-7