5-Iodo-2,4-dimethoxypyrimidine ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
B24967.03EA
3780
CZK
B24967.03
B24967.01
B24967.06
5-Iodo-2,4-dimethoxypyrimidine ≥98%
5-Iodo-2,4-dimethoxypyrimidine
Vzorec:
C₆H₇IN₂O₂ MW: 266,04 g/mol Bod tání: 71…75 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00090865 CAS číslo: 52522-99-3 |