Tisk…
5-Iodo-2,4-dimethoxypyrimidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Sigma-Aldrich
SAFA457426-2.5GEA 0 CZK
SAFA457426-2.5G
5-Iodo-2,4-dimethoxypyrimidine, Sigma-Aldrich®
5-Iodo-2,4-dimethoxypyrimidine
Vzorec: C₆H₇IN₂O₂
MW: 266,04
MDL Number: MFCD00090865
CAS číslo: 52522-99-3