Tisk…
2-Amino-4-(2-bromophenyl)pyrimidine 95%
Varování
H34212.06EA 5610 CZK
H34212.06 H34212.03
2-Amino-4-(2-bromophenyl)pyrimidine 95%
2-Amino-4-(2-bromophenyl)pyrimidine
Vzorec: C₁₀H₈BrN₃
MW: 250,10 g/mol
Bod tání: 167…168 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07381905
CAS číslo: 99073-95-7