Tisk…
2-Benzylamino-4-benzyloxy-5-bromopyrimidine 95%
Dodavatel: Alfa Aesar
Varování
H27372.MDEA 2100 CZK
H27372.MD H27372.03
2-Benzylamino-4-benzyloxy-5-bromopyrimidine 95%
2-Benzylamino-4-benzyloxy-5-bromopyrimidine
Vzorec: C₁₈H₁₆BrN₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06798242
CAS číslo: 885952-25-0