Tisk…
2-Benzyloxy-5-bromopyrimidine 95%
Varování
H27648.MDEA 1880 CZK
H27648.MD H27648.03
2-Benzyloxy-5-bromopyrimidine 95%
2-Benzyloxy-5-bromopyrimidine
Vzorec: C₁₁H₉BrN₂O
Bod tání: 100…103 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07375140
CAS číslo: 742058-39-5