Tisk…
1,2-Epoxycycloheptane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL672440-5GEA 20820 CZK
SIAL672440-5G SIAL672440-1G
1,2-Epoxycycloheptane, Sigma-Aldrich®
1,2-Epoxycycloheptane
Vzorec: C₇H₁₂O
MDL Number: MFCD00022357
CAS číslo: 286-45-3
EINECS: 206-009-8