Tisk…
1,2-Epoxycyclooctane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIALC110507-5GEA 0 CZK
SIALC110507-5G
1,2-Epoxycyclooctane, Sigma-Aldrich®
1,2-Epoxycyclooctane
Vzorec: C₈H₁₄O
MDL Number: MFCD00005164
CAS číslo: 286-62-4
EINECS: 206-010-3
UN: 1325
ADR: 4.1,II