1,2-Epoxycyclopentane ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
B20629.06EA
2030
CZK
B20629.06
B20629.14
1,2-Epoxycyclopentane ≥97%
1,2-Epoxycyclopentane
Vzorec:
C₅H₈O MW: 84,12 Bod varu: 101…102 °C Hustota: 0,965 Bod vzplanutí: 10 °C (50 °F) |
MDL Number:
MFCD00005161 CAS číslo: 285-67-6 EINECS: 206-005-6 ADR: 3,III |