3-Bromo-1-(trimethylsilyl)-1-propyne, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL377775-10GEA
0
CZK
SIAL377775-10G
SIAL377775-1G
3-Bromo-1-(trimethylsilyl)-1-propyne, Sigma-Aldrich®
3-Bromo-1-(trimethylsilyl)-1-propyne
Vzorec:
C₆H₁₁BrSi MW: 191,14 |
MDL Number:
MFCD00134460 CAS číslo: 38002-45-8 |