Tisk…
3-Bromo-1-(trimethylsilyl)-1-propyne ≥97.0% (by GC)
Varování
TCIAB1654-1GEA 1450 CZK
TCIAB1654-1G TCIAB1654-5G TCIAB1654-25G
3-Bromo-1-(trimethylsilyl)-1-propyne ≥97.0% (by GC)
3-Bromo-1-(trimethylsilyl)-1-propyne
Vzorec: C₆H₁₁BrSi
Bod vzplanutí: 62°C
MDL Number: MFCD00134460
CAS číslo: 38002-45-8
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/34/13/28933413.jpg
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %