Chcete se opět přihlásit?
3-Benzoyl-2-thiophenecarboxylic acid ≥96%
Dodavatel: Alfa Aesar
Varování
H28040.MCEA 1760 CZK InStock
H28040.MC H28040.03 H28040.MD
3-Benzoyl-2-thiophenecarboxylic acid ≥96%
3-Benzoyl-2-thiophenecarboxylic acid
Vzorec: C₁₂H₈O₃S
MW: 232,26
Bod tání: 150…153 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00159542
CAS číslo: 30006-03-2
Objednat
OBJEDNÁVKA
Související informace
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství