Methyldiphenylphosphine oxide ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
A11484.06EA
1710
CZK
A11484.06
ABCRAB110519.0025
A11484.14
Methyldiphenylphosphine oxide ≥98%
Methyldiphenylphosphine oxide
Vzorec:
C₁₃H₁₃OP MW: 216,22 g/mol Bod tání: 111…114 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002081 CAS číslo: 2129-89-7 EINECS: 218-346-8 |