(Methoxymethyl)diphenylphosphine oxide ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
L00912.14EA
8690
CZK
L00912.14
L00912.06
(Methoxymethyl)diphenylphosphine oxide ≥98%
(Methoxymethyl)diphenylphosphine oxide
Vzorec:
C₁₄H₁₅O₂P MW: 246,24 Bod tání: 113…120 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00015451 CAS číslo: 4455-77-0 EINECS: 224-704-4 |