Tisk…
(Methoxymethyl)diphenylphosphine oxide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Sigma-Aldrich
SAFA454087-10GEA 0 CZK
SAFA454087-10G
(Methoxymethyl)diphenylphosphine oxide, Sigma-Aldrich®
(Methoxymethyl)diphenylphosphine oxide
Vzorec: C₁₄H₁₅O₂P
MW: 246,24
MDL Number: MFCD00015451
CAS číslo: 4455-77-0
EINECS: 224-704-4