Tisk…
2-Hydrazinobenzothiazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Sigma-Aldrich
SAFA642436-5GEA 0 CZK
SAFA642436-5G SAFA642436-25G
2-Hydrazinobenzothiazole, Sigma-Aldrich®
2-Hydrazinobenzothiazole
Vzorec: C₇H₇N₃S
MW: 165,21
MDL Number: MFCD00041849
CAS číslo: 615-21-4
EINECS: 210-416-6